Sous gants, BCR™
Fournisseur: BERKSHIRE
BGL2.20R BGL3.20R BGL2.20L BGL3.20L
115-0537EA 694 EUR InStock
115-0537 112-0532 112-0616 112-3344
Sous gants, BCR™
Gants
Tricotés à fils continus, ces gants ambidextres en polyester assurent protection et confort même s'ils sont portés longtemps. Peuvent être mis sous des gants en latex, PVC ou autre pour absorber la transpiration.
  • Sans couture afin d'éviter l'effilochage et l'émission de particules indésirables dans des environnements critiques
  • Lavables et réutilisables plusieurs fois
  • Coupe confortable pour une dextérité supérieure et une réduction des mailles au niveau des doigts et du poignet
  • Protection complète contre les irritations occasionnées par les gants en latex et PVC
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité