Doublures de gants résistantes aux coupures, Whizard™
Fournisseur: WELLS LAMONT
M281L M281M M281S M281XL
112-1195EA 132 EUR InStock
112-1195 112-1196 112-1197 112-6365
Doublures de gants résistantes aux coupures, Whizard™
Gants
Great for use as a cut-resistant cleanroom glove liner.
  • Highly reusable
  • Made in USA
Certifications: ANSI A4, level C cut resistance. Category III for particulates.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité