Gants tricotés, Edge® 76-100
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
76-100/9 76-100/7
112-3702 112-3598
Gants tricotés, Edge® 76-100
Gants
Gants ambidextres, légers et extensibles en coton.
  • Utilisation seuls ou en doublures
  • Pas de coutures à frotter ni à découdre
  • Construction Stringknit pour une bonne circulation de l'air vers la main
  • Lavables à 40 °C, sans risque de rétrécissement, de raidissement ou de déformation
Length: 220 mm
Colour: Natural
EN 388 (002X), Cat. II
Certifications: EN 388:2016 (002XA), Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité