Gants à usage général, Resistex Light Grip 2
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
2232092/7 2232092/8 2232092/9 2232092/10
112-4049EA 4.2 EUR InStock
112-4049 112-4050 112-4051 112-4052
Gants à usage général, Resistex Light Grip 2
Gants
Ces gants tricotés en polyester/coton avec enduction PVC sur les deux faces sont parfaits pour la manipulation de pièces sèches et glissantes.
  • Le mélange de fibres de coton et de polyester assure un confort exceptionnel et une flexibilité unique
  • Les points en PVC des deux côtés assurent une meilleure adhérence et une durée de vie prolongée
  • Ambidextre
  • La couleur blanche améliore l'hygiène et la propreté du gant
Convient pour une utilisation dans l'administration, l'agriculture, la construction automobile, le bâtiment et la construction, la logistique et le transport.
Certifications: EN 388:2016 (113XX); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité