Gants tricotés, Nitrotough™ N230Y et N250Y
Fournisseur: Marigold (Ansell)
200GY0580 200GY0581 200GY0589 200QY0580 200QY0581 200QY0587 200QY0588 200QY0589
112-0863EA 52.2 EUR InStock
112-0863 112-0864 112-0867 112-0868 112-0869 112-0870 112-0871 112-0872
Gants tricotés, Nitrotough™ N230Y et N250Y
Gants
Gants tricotés, avec paume enduite (N230Y) ou complètement enduits (N250Y) et avec doublures, 100% coton interlock.
  • Excellente dextérité et préhension
  • Alternative aux gants en PVC et en cuir léger
Ideal for assembly, engineering, and general handling.
Certifications: EN 388:2016 (4111A); Cat. II.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité