Gants résistants à la chaleur, ActivArmr® 42-445 / 42-474
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
42-445/10 42-445/9 42-474/10 42-474/9 42-474/8 42-445/8
112-0288EA 16.1 EUR InStock
112-0288 112-0289 112-3513 112-3514 112-4319 112-4302
Gants résistants à la chaleur, ActivArmr® 42-445 / 42-474
Gants
Superior heat resistance with complete protection for hand and wrist. Non-woven felt insulation and a full-length heat barrier designed for intermittent handling of dry objects up to 200 (42-445) or 250 °C (42-474).
  • Two-piece construction eliminates outseams for better finger comfort, dexterity and flexibility
  • Bonded nitrile coating protects against snags, punctures, abrasions and cuts
  • Provides excellent grip when handling dry or oily surfaces
  • Comfortable and flexible: sweat absorbent non-woven felt inner
  • Contains no asbestos
Recommended for: Press injection molding, handling molded structural parts, testing and welding.
Colour: Grey
EN 388 (2241), EN 407 (X2XXXX), Cat. III
Certifications: EN 388:2016 (2241B), EN 407 (X2XXXX), Cat. III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité