L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Glove box, controlled atmosphere, Protector®
Fournisseur: LABCONCO
5080031 5080035 5060035
LBCP5080031EA 42770 EUR InStock
LBCP5080031 LBCP5080035 LBCP5060035
Glove box, controlled atmosphere, Protector®
Boîtes à gants et sacs à gants
This glove box is designed to create controlled oxygen and moisture atmospheres for working with products that are easily oxidized. The glove box features a one-piece moulded fibreglass liner, two 25 W fluorescent lights, and an optional pressure control module.
  • Provides a leak-tight environment for work with contamination-sensitive materials
  • Epoxy-coated aluminum double-grooved glove ports with neoprene gaskets
  • Performance tested to maintain oxygen levels as low as 0,4 ppm and moisture levels as low as 2 ppm
  • Space-saving inner and outer transfer chamber
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité