Gants à usage général, AlphaTec® 87-315
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
87-315/6.5-7 87-315/7.5-8 87-315/8.5-9 87-315/9.5-10
112-3639EA 2 EUR InStock
112-3639 112-3640 112-3641 112-3642
Gants à usage général, AlphaTec® 87-315
Gants
Ces gants réutilisables spécifiques aux mains sont fabriqués à 100% en latex et présentent une doublure en coton floqué pur et une finition en écailles de poisson.
  • Intérieur chloriné réduisant le risque d'allergies
  • Extérieur chloriné augmentant la résistance mécanique et chimique
Adaptés aux activités de transformation de produits alimentaires ou aux travaux de nettoyage et de maintenance.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X010X), Cat. III, AQL 0,65
Conformes à la législation alimentaire de l'UE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité