Gants industriels, Hylite® 47-400 / 47-402 / 47-409
Fournisseur: ANSELL HEALTH CARE
47-400/8 47-400/9 47-409/8 47-409/9 47-400/7 47-402/9 47-402/10 47-402/7 47-402/8 47-409/10 47-409/7 47-400/10
112-0292EA 40.7 EUR InStock
112-0292 112-0294 112-3706 112-0295 112-0291 ANSE47-402/9 ANSE47-402/10 ANSE47-402/7 ANSE47-402/8 112-3708 112-3705 112-4760
Gants industriels, Hylite® 47-400 / 47-402 / 47-409
Gants
The 100% interlock knit liner features a nitrile coating on the entire glove (47 - 402/47 - 409) or on the palm only (47 - 400). The glove is silicone-free and machine washable.
  • Résistance supérieure aux coupures, aux perforations et à l'abrasion, et flexibilité et dextérité excellentes
  • Empêchent également l'adhérence de la graisse et de l'huile
  • Doublure tricotée 100% coton interlock confortable et non irritante
  • Design ergonomique et taille généreuse pour une plus grande dextérité et une fatigue moindre
  • Surface texturée unique pour une préhension exceptionnelle à sec, même sur les surfaces les plus lisses
The standard models feature a knitted wrist, the Nitragold™ model has a nitrile coated wrist.
Certifications: EN 388:2016 (3111A); Cat. II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité