Gants à usage général, Perfect Poly® Black
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
2400251/6 2400251/8 2400251/9 2400251/10 2400251/7
112-2275EA 5.6 EUR InStock
112-2275 112-2277 112-2278 112-2279 112-2276
Gants à usage général, Perfect Poly® Black
Gants
Knitted gloves made of lightweight polyamide.
  • Grey polyurethane coating on palm and fingertips
  • Excellent dexterity
  • High abrasion resistance
Suitable for fine handlings in dry and heavily soiled environments.
Certifications: EN 388:2016 (4121X); Cat. II.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité