Lunettes-masques, uvex ultrasonic
Fournisseur: UVEX
9302.285 9302.600 9302.255 9302.245 9302.281 9302.286 9302.275
111-8009EA 33.1 EUR InStock
111-8009 111-1911 111-8222 111-8008 111-8064 UVEX9302.286 111-1673
Lunettes-masques, uvex ultrasonic
Lunettes de protection
These full view goggles fit individual facial features well, due to their combination of hard and soft materials, ensuring a high level of comfort for the wearer.
  • Optimised internal volume and extensive side protection, even for spectacle wearers
  • Prescription insert possible
  • Wide panoramic field of view
  • Ventilated for a pleasant and irritation-free interior environment
Poids : 80 g.
* Modèle à ventilation supérieure et inférieure réduite ** Modèle avec bandeau en caoutchouc.
** Model has rubber headband.
Certifications: EN 166, EN 170; 1B.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité