Lunettes-masques, Flex Seal™
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1011333 1011381
111-0132EA 32.1 EUR InStock
111-0132 111-3606
Lunettes-masques, Flex Seal™
Lunettes de protection
Ces lunettes-masques à monture souple et légère offrent un champ de vision panoramique.
  • Structure en silicone épousant le visage
  • Très confortables lors d'utilisations prolongées et grande souplesse quelle que soit la température
  • Fixations pivotantes permettant le retrait et l'ajustement du bandeau
  • Ventilation indirecte pour éviter la formation de buée sur les verres
  • Bandeau en néoprène (111-0132) ou élastique (111-3606)
Le design assure une compatibilité avec les lunettes correctrices.
Poids: 110 g.
Certifications: EN 166, EN 169, EN 171, 1FT, C 3, 4, 9.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité