Lunettes-masques, V-Maxx®
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1006193 1006192 1007506 1006194 1006195 1006196 1008111
111-3585EA 14.1 EUR InStock
111-3585 111-2295 111-0736 111-2296 111-2297 111-2298 111-2299
Lunettes-masques, V-Maxx®
Lunettes de protection
Ces lunettes-masques au design dynamique sont dotées d'un bandeau élastique.
  • Champ de vision panoramique de 180° sans déformation de la vue périphérique
  • Fixations pivotantes du bandeau pour une compatibilité avec les casques de chantier
  • Système de ventilation indirecte et anti-éclaboussure
Pour un port avec des lunettes correctrices et/ou demi-masques respiratoires.
Poids: 93 g.
Certifications: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, C, 3, 4, 9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité