Cassettes d’enrobage des biopsies, Micromesh®, M507
Fournisseur: Simport Scientific
M507-10 M507-11 M507-12 M507-2 M507-3 M507-4 M507-5 M507-6 M507-7 M507-8 M507-9
720-0968EA 495 EUR InStock
720-0968 720-0969 720-0970 720-0971 720-0972 720-0973 720-0974 720-0975 720-0976 720-0977 720-0978
Cassettes d’enrobage des biopsies, Micromesh®, M507
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Cassettes de traitement/d'enrobage pour biopsie, Micromesh® M507 en polymère d'acétal.
  • Le tapis de biopsie n'est pas nécessaire
  • Large compartiment carré de 27 mm² adapté aux prélèvement à l'aiguille fine
  • Nombreuses ouvertures (1676 de 0,38 mm²) favorisant le transfert de fluides
  • Couvercle intégré
  • Façade avant inclinée à 45° adaptée à certains systèmes automatiques d'identification
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité