Cassettes de traitement/d'enrobage pour tissus, Histosette® I, M498
Fournisseur: Simport Scientific
Histosette® I, M490
720-0933EA 213 EUR InStock
720-0933 720-0932 720-0935 720-0934 720-0937 720-0936 720-0939 720-0938 720-0931 720-0930 720-1534
Cassettes de traitement/d'enrobage pour tissus, Histosette® I, M498
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Polymère acétal
  • Résistant aux solvants histologiques
  • Les fentes de flux continu augmentent l'échange de fluides et permettent une vidange efficace
  • Couvercle intégré
  • Zone inscriptible avec angle de 45° pour une utilisation avec certains instruments d'étiquetage automatique
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité