Cassettes de traitement et de fixation pour biopsie, Histosette® II, M486
Fournisseur: Simport Scientific
Histosette® II
720-0239EA 182 EUR InStock
720-0239 720-0241 720-0240 720-0243 720-0242 720-0234 720-0236 720-0235 720-1500 720-0238 720-0237
Cassettes de traitement et de fixation pour biopsie, Histosette® II, M486
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
En polymère d'acétal.
  • Pratique pour les instruments d'étiquetage de cassettes, les couvercles étant déjà retirés
  • Résistante à l'action chimique des solvants histologiques
  • Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité