Cervical brushes, Cytotak™ Transwab®
Fournisseur: MEDICAL WIRE & EQUIPMENT
MW146 MW147
720-0134EA 207 EUR InStock
720-0134 720-0135
Cervical brushes, Cytotak™ Transwab®
Brosses
Nylon-bristle cytology sampling brushes for cervical smears.
  • Plastic shaft is non toxic and safe to use
  • Tapered spiral configuration assists access to narrow opening
  • Gentle rotation creates a brushing action against skin surface for enhanced recovery of cellular material
Shaft/head: Plastic/nylon
Conditionnement: Available bulk or individually packed.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité