Broyeurs de tissus, coniques
Fournisseur: DWK Life Sciences
358103 358107 358111 358115 358110 358106 358102 358109 358113 358105 358101 358114
432-1285EA 227 EUR InStock
432-1285 432-1286 432-1287 432-1288 432-5053 432-5051 432-5049 432-5052 432-5054 432-5050 432-5048 432-5055
Broyeurs de tissus, coniques
Homogénéisateurs Broyeurs pour tissus
Verre borosilicaté. Homogénéiseur portatif avec surface conique, qui permet une réduction initiale de la taille suivie par un passage à travers la section cylindrique pour l'étape finale d'homogénéisation. Le broyage est plus efficace et nécessite moins de temps qu'avec les modèles de conception Tenbroeck et Potter-Elvehjem. Recommandé pour les tissus cardiaques et pulmonaires, ainsi que pour les tissus cutanés et végétaux.
  • L'espace entre le pilon et le tube est compris entre 0,1 et 0,15 mm
Wheaton 33 low extractable borosilicate glass (meets ASTM Type I Class A and USP Type I standards).
Certifications: Verre borosilicaté à faible taux d'extraction Wheaton 33 (répond aux normes ASTM Type I Classe A et aux normes USP Type I).
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité