Broyeurs de tissus coniques
Fournisseur: DWK Life Sciences
358133 358137 358141 358145 358132 358144 358143 358140 358139 358136 358135 358131
432-1290EA 201 EUR InStock
432-1290 432-1291 432-1292 432-1293 432-1294 432-5062 432-5061 432-5060 432-5059 432-5058 432-5057 432-5056
Broyeurs de tissus coniques
Homogénéisateurs Broyeurs pour tissus
Mortier en verre borosilicaté, piston en PTFE avec tige en acier inoxydable. Homogénéisateur manuel avec une surface oblongue conique pour une réduction en deux temps. Plus d'efficacité et moins de perte de temps en comparaison aux méthodes habituelles de Tenbroeck ou de Potter-Elvehjem. Pour des tissus très mous, comme par ex. du tissu cérébral.
  • Espace piston-cylindre: 0,1 à 0,15 mm
La tige en acier inoxydable Ø 6,3 mm permet une utilisation automatisée avec les agitateurs mécaniques.
Certifications: Verre borosilicaté à faible taux de matières extractibles (Wheaton 33), en conformité avec la classe A type I ASTM et les standards USP type I.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité