Systèmes de coloration, EasyDip™
Fournisseur: Simport Scientific
M900-12AS M905-12DGY M900-12B M900-12G M900-12P M900-12W M900-12Y M906 M906-12AS
720-0791EA 140 EUR InStock
720-0791 720-0793 720-0792 720-0794 720-0795 720-0796 720-0797 630-1540 SIMPM906-12AS
Systèmes de coloration, EasyDip™
Boîtes de coloration
Le système de coloration e en plastique acétalique.
  • Les cuves peuvent être accolées afin de conserver le même ordre lors de leur déplacement
  • Base large et stable offrant une grande stabilité tandis que l'intérieur est encastré pour réduire le volume des réactifs
  • Disponibles en cinq couleurs pour faciliter l'identification du contenu ou des applications
  • Couleurs assorties : bleu, vert, rose, jaune et blanc
Le système de coloration des lames possède deux composants : une cuve à coloration carrée et un portoir vertical. La cuve à coloration est en plastique acétalique résistant et résiste à la plupart des agents de coloration, notamment à l'alcool et au xylène, mais pas au phénol. Autoclavable, il est donc idéal pour les colorants spéciaux, la congélation et les processus spéciaux.
Volume : 80 ml
W×D×H: 76×64×92 mm
Informations de commande: Informations de commande : le portoir pour coloration est fourni avec l'article 720-0791 uniquement.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité