Cuve à coloration selon Coplin
Fournisseur: Smith Scientific
720-0576EA 40.8 EUR InStock
720-0576
Cuve à coloration selon Coplin
Pots Cuves de coloration
En verre borosilicaté. Avec rainures pour accueillir dix lames de 76×26 mm, verticalement, dos à dos.
  • Complète avec un couvercle rabattable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité