Fûts, col large, couvercle à vis
Fournisseur: CURTEC
7006-61-046 7010-61-046 7020-61-046 7003-61-046 7015-61-046 7026-61-046 7042-91-046 7055-91-046 7068-91-046 7011-61-046
216-5802EA 27 EUR InStock
216-5802 216-5803 216-5806 216-5801 216-5804 216-5805 216-4225 216-4226 216-4233 216-2055
Fûts, col large, couvercle à vis
Barils, tonneaux, fûts
Fûts, en PE-HD avec couvercle à vis.
  • Imperméable
  • Inviolable
  • Empilable
  • Marquage UN (1H2) pour substances solides dangereuses
  • Qualité alimentaire
Pour le stockage et l'expédition des poudres, pâtes et liquides.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité