Étiquettes adhésives rondes
Fournisseur: PRECISION DYNAMICS
C-1FA C-2A C-2FA C-3FA C-5A C-7A C-13A C-20A
817-0378EA 34.3 EUR InStock
817-0378 817-1647 817-0379 817-0380 817-1648 817-1649 817-1652 817-1653
Étiquettes adhésives rondes
Étiquettes
Self adhesive, smudge proof labels. Suitable for labelling samples and documents. Bright colours. Accepts a variety of inks.
  • Résistantes à l'huile, à l'eau et aux acides
  • Supportent des températures de −45 à +121 °C
  • Se décollent sans laisser de traces
Ø: 19 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité