Étiquettes pour microtubes, Tough-Tags®
Fournisseur: Diversified Biotech
Tough-Tags®
DIVECLTT-3000EA 349 EUR InStock
DIVECLTT-3000 DIVEMISL-1000 DIVECLTT-1000 DIVEMISL-1000-O DIVETTLW-2016-G DIVEMISL-1000-R DIVETTLW-2016-B DIVELTTI-1000 DIVEMISL-1000-Y DIVETTLW-2016-Y DIVERNBW-3200 DIVERNBW-3100 DIVERNBW-3000 DIVETTLW-2016-R DIVETTSH-1000 DIVECLTT-2000 DIVETTSW-2240-B DIVELTTI-2000 DIVETTGP-1050 817-2122 817-2121 DIVETTLW-KK-20 DIVEMISL-1000-B DIVETTSW-2240-R DIVEMISL-1000-G DIVELTTM-1000 DIVEFLAG-1000
Étiquettes pour microtubes, Tough-Tags®
Étiquettes
Ces étiquettes en polyester Tough-Tags® sont spécialement dotées d'un revêtement supérieur pour accepter facilement l'impression laser.
  • Autoclavable
  • Résistante jusqu'à -20 °C
  • Differante coleurs
Les étiquettes Tough-Tags® résistent aux bains d'eau bouillante, à l'autoclavage et aux températures de congélation modérées. Les tubes étiquetés avec des étiquettes Tough-Tags® glissent facilement dans et hors des rotors de centrifugeuse sans se coincer.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité