Étiquettes en ruban
Fournisseur: PRECISION DYNAMICS
RB-501 RB-5112
817-1661EA 28.8 EUR InStock
817-1661 817-1662
Étiquettes en ruban
Étiquettes
Pour une utilisation générale en laboratoire. Sans distributeur.
  • Auto-adhésives
  • Se retirent proprement, sans laisser de résidu
  • Blanches avec bord rouge
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité