VWR® FFP2, Masque filtrant à particules jetable
Fournisseur: VWR Collection
113-0645EA 43.2 EUR InStock
113-0645 113-0646
VWR® FFP2, Masque filtrant à particules jetable
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Ces masques offrent une protection contre les particules, les poussières et les aérosols. Pour une utilisation en présence d’aérosols liquides et solides des catégories non toxiques à peu toxiques.
  • Valve d’expiration équipée d'un système d’ouverture-fermeture exclusif, dit "papillon"
  • Extra-légers
  • Exempts de latex et de PVC
EN 149:2001; EG 89/686 (11.B)
Certifications: EN 149:2001+A1:2009
Attention: *Taille unique
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité