Filtres à particules pour masques 2000, 6000/7000/7500
Fournisseur: 3M
111-0056EA 204 EUR InStock
111-0056 111-0055 111-0069 111-0070 111-2181
Filtres à particules pour masques 2000, 6000/7000/7500
Respirateurs Masques réutilisables Filtres pour masques
Ces filtres pour masques sont légers, confortables et assurent une protection fiable contre les particules. Lorsqu'ils sont utilisés avec des masques 6000, un adaptateur 3M 502 est nécessaire.
  • Faible résistance à la respiration
  • Offrent un champ de vision très large
  • Raccord à baïonnette pour une fixation sûre et précise
Certifications: EN 143
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité