VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Fournisseur: VWR Collection
612-4401EA 77.1 EUR InStock
612-4401 612-4402 612-4403 612-4404 612-4405 612-4406 612-4407
VWR®, Measuring Cylinders, Tall Form, Class B, PP
Éprouvettes Measuring Cylinders
En PP, translucide, forme allongée, classe B.
  • Graduations moulées bleues en relief
  • Large base hexagonale pour une meilleure stabilité
  • Bec anti-goutte
  • Autoclavables à +121 °C pendant 20 minutes
Les propriétés non mouillantes préviennent toute perte. La quantité de liquide mesurée est la même que la quantité distribuée.
DIN 12681, ISO 6706
Certifications: DIN 12681, ISO 6706
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité