Éprouvettes graduées
Fournisseur: HIRSCHMANN
2240194 2240154 2240160 2240170 2240175 2240180 2240186 2240190 2240193
612-3072EA 128 EUR InStock
612-3072 612-1517 612-1518 612-1519 612-1520 612-1521 612-1522 612-1523 612-1524
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Measuring Cylinders
DURAN®, verre borosilicaté, forme haute, classe A.
  • Étalonnées en contenance « ln », certificat de conformité (marquage DE-M) avec identification par lots datée disponible via le site Web www.hirschmannlab.de
  • Base en verre hexagonale, avec bec
  • Graduations bleues avec traits de jauge aux principales graduations
DIN EN ISO 4788
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité