Éprouvettes, Schellbach
Fournisseur: HIRSCHMANN
2220154 2220160 2220170 2220175 2220180 2220186 2220190 2220193 2220194
612-3046EA 20.2 EUR InStock
612-3046 612-3047 612-3048 612-3049 612-3050 612-3051 612-3052 612-3053 612-3054
Éprouvettes, Schellbach
Éprouvettes Measuring Cylinders
DURAN®, verre borosilicaté, forme haute, classe A.
  • Étalonnées en contenance « ln », certificat de conformité (marquage DE-M) avec identification par lots datée disponible via le site Web www.hirschmannlab.de
  • Base en verre hexagonale, avec bec
  • Graduations bleues avec anneaux de marquage aux principales graduations
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité