Éprouvettes graduées, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
3662-0010 3662-0025 3662-0050 3662-0100 3662-0250 3662-0500 3662-1000 3662-2000 3662-4000
612-4020EA 18.6 EUR InStock
612-4020 612-4021 612-4022 612-4023 612-4024 612-4025 612-4026 612-4027 612-4028
Éprouvettes graduées, Nalgene®
Éprouvettes Measuring Cylinders
En PPCO, translucides, forme haute, classe B.
  • Large base hexagonale bleue pour une grande stabilité
  • Grand bec, graduations moulées bleues
  • Stérilisation chimique possible sans affecter la précision, autoclavage affectant la précision
ISO 6706, CFR21
Certifications: ISO 6706, CFR21
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité