Measuring cylinders, tall form, class B, PMP, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
CT0010P CT0025P CT0050P CT0100P CT0250P CT0500P CT1000P CT2000P
612-0426EA 6.2 EUR InStock
612-0426 612-0427 612-0428 612-0429 612-0430 612-0431 612-0432 612-0433
Measuring cylinders, tall form, class B, PMP, Azlon®
Éprouvettes Measuring Cylinders
En PMP transparent (TPX®), forme haute, autoclavables, classe B
  • Base hexagonale anti-dérapante, anti-aspiration, bec verseur, excellente résistance chimique, absence de ménisque pour éviter les erreurs de lecture
  • Code de recyclage et numéro de lot sur chaque cylindre
  • Autoclavables, sans altérer la précision
Note: The product is suitable for lab washing machines, however, a temperature of below 60°C should be used to prevent damage.
Certifications: ISO 6706
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité