Éprouvettes graduées, SILBERBRAND ETERNA
Fournisseur: Brand
31962 31964 31920 31905 31908 31928 31938 31948 31954
612-5014EA 60 EUR InStock
612-5014 612-4218 612-5003 612-5000 612-5002 612-5004 612-5011 612-5012 612-5013
Éprouvettes graduées, SILBERBRAND ETERNA
Éprouvettes Measuring Cylinders
En verre borosilicaté 3.3, forme haute, classe B.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Hexagonal base, spout
  • Short graduation marks
  • Marks and inscriptions in ETERNA amber stain
DIN EN ISO 4788
Certifications: DIN EN ISO 4788.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité