Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass, PYREX®
Fournisseur: SciLabware
3211/10MP 3211/12MP 3211/08MP 3211/16MP 3211/04MP 3211/06MP 3211/14MP 3211/18MP
612-0076EA 80.8 EUR InStock
612-0076 BIBB3211/12MP 612-0075 BIBB3211/16MP BIBB3211/04MP BIBB3211/06MP BIBB3211/14MP BIBB3211/18MP
Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass, PYREX®
Éprouvettes Measuring Cylinders
Borosilicate glass, with polyethylene (PE) stopper, class B.
  • Cylinders have hexagonal foot
  • Graduations in white enamel for improved visibility with dark coloured solutions
Height values = maximum height
Certifications: ISO 4788
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité