Éprouvettes graduées à usage intensif, Pyrex®
Fournisseur: SciLabware
3285-10 3285-25 3285-50 3285-100 3285-1L 3285-250 3285-500
612-0205EA 62.7 EUR InStock
612-0205 612-0208 612-0210 612-0206 612-0207 612-0209 612-0211
Éprouvettes graduées à usage intensif, Pyrex®
Éprouvettes Measuring Cylinders
Éprouvettes graduées en verre PYREX®, forme basse, avec bec verseur
  • Environ deux fois moins hautes que les éprouvettes équivalentes standard pour un plus grand confort d'utilisation dans les espaces confinés tels que les hottes de laboratoire
  • Bord renforcé, paroi plus épaisse et pied hexagonal robuste
  • Graduation permanente bleue
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité