Éprouvettes graduées, avec bec, MBL®
Fournisseur: SciLabware
CRC213 CRC202 CRC204 CRC206 CRC209 CRC211 CRC214 CRC216 CRC201
612-0423EA 60.6 EUR InStock
612-0423 612-0418 612-0033 612-0034 612-0421 612-0422 612-0424 612-0425 612-4893
Éprouvettes graduées, avec bec, MBL®
Éprouvettes Measuring Cylinders
En verre borosilicaté, forme haute, classe B.
  • Graduation contrastée, émaillée bleue
  • Pied hexagonal robuste
BS 604, ISO 4788, DIN 12680
Certifications: BS 604, ISO 4788, DIN 12680
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité