Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass, PYREX®
Fournisseur: SciLabware
3215/06MP 3215/08P 3215/10P 3215/12P
BIBB3215/06MPEA 44.2 EUR InStock
BIBB3215/06MP 612-0086 612-0088 612-0090
Mixing measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass, PYREX®
Éprouvettes Éprouvettes graduées
These Class B cylinders comprise a PYREX® borosilicate glass cylinder with a polyethylene stopper and detachable polyethylene foot.
  • White enamel graduations
  • Polyethylene foot absorbs impact and reduces breakage
Certifications: Complies with ISO 4788.
Informations de commande: Replacement parts available separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Division Capacité Hauteur RN Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
0,5 ml 25 ml 175 mm 14/23 2 BIBB3215/06MP
1,0 ml 50 ml 195 mm 19/26 2 612-0086
1,0 ml 100 ml 270 mm 24/29 2 612-0088
2,0 ml 250 ml 320 mm 29/32 2 612-0090
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité