Measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass, PYREX®
Fournisseur: SciLabware
3200/06MP 3200/18MP 3200/04MP 3200/08MP 3200/10MP 3200/12MP 3200/14MP 3200/16MP 3200/02MP
613-0918EA 22.2 EUR InStock
613-0918 612-0064 612-0057 612-0059 612-0060 612-0061 612-0062 612-0063 BIBB3200/02MP
Measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass, PYREX®
Éprouvettes Measuring Cylinders
Borosilicate glass, tall form, class B.
  • With spout
  • Graduations in high contrast white enamel
  • Hexagonal bases on cylinders above 5 ml for greater stability
Certifications: BS 604, ISO 4788, DIN 12 680
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité