Éprouvettes graduées
Fournisseur: KARTELL
1075 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1094 1082CASE 1094CASE 1080CASE
612-0936EA 7.6 EUR InStock
612-0936 612-0937 612-0938 612-0939 612-0940 612-0941 612-0942 612-0943 KART1082CASE KART1094CASE KART1080CASE
Éprouvettes graduées
Éprouvettes Measuring Cylinders
En PP, hautement translucides, forme haute.
  • Bec verseur, base pentagonale pour assurer une grande stabilité
  • Parois non mouillantes, absence totale de ménisque, très bonne résistance chimique
  • Graduations permanentes en relief
ISO 6706, BS 5404
Certifications: ISO 6706, BS 5404
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité