L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plaques et modules, FluoroNunc™ et LumiNunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
436110 436111 437111 437112 437591 437702 437796 437915 475515 475523
735-0002EA 334 EUR InStock
735-0002 735-0003 735-0004 735-0005 735-0006 735-0007 735-0008 735-0012 735-0070 735-0071
Plaques et modules, FluoroNunc™ et LumiNunc™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
En PS, avec surface traitée MaxiSorp™ ou PolySorp™. Pour les immunodosages basés sur la fluorescence/luminescence et les analyses de liaisons. Disponibles avec surfaces MaxiSorp™ certifiées, présentant une forte affinité avec les molécules aux propriétés hydrophiles/hydrophobes mélangées, ou surfaces PolySorp™, moins polaires que les surfaces MaxiSorp™ et dont l'affinité avec les molécules possède une nature plus hydrophobe.
  • Choix de modules avec cadre ou plaques 96 puits à fond plat (F) ou en forme de C
  • Modules/plaques blancs offrant une
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité