L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plaques à fond optique, 96 et 384 puits, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
142761 142762 242763 242764 265301 265302 240074 164586 265300
734-2031EA 693 EUR InStock
734-2031 734-2032 734-2180 734-2181 732-2741 732-2742 734-2178 734-2086 732-2740
Plaques à fond optique, 96 et 384 puits, Nunc™
Microplaques Microplaques HTS
Structure supérieure en PS avec ou sans film en PS. Base en verre 1,5. Conçues pour les études par fluorescence et luminescence, ces plaques présentent une structure supérieure blanche ou noire avec un fond transparent. La lecture peut s'effectuer par le dessus, le dessous ou les deux.
  • Compatibles avec les systèmes de manipulation automatisés
  • Identification alphanumérique des puits
  • Optimisées pour le comptage à scintillation
  • Le faible bruit de fond en fluorescence assure des résultats précis, grâce aux rapports signal/bruit plus élevés
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité