Plaques, 96 MicroWell™, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
249662 256510 260836 260844 260860 260887 260895 262162 268200 269620 269787 277143 249952 249570 268152 249940 249935 243656 266120
732-2702EA 124 EUR InStock
732-2702 732-2715 732-2717 732-2718 732-2719 732-2720 732-2721 732-2725 738-0147 732-2746 732-2747 734-0491 732-0812 732-0191 732-2744 738-1004 738-1003 734-2611 738-0196
Plaques, 96 MicroWell™, Nunc™
Microplaques Microplaques HTS
En PS, transparent, non traité. Utilisées dans de nombreux domaines tels que le screening d'antibiotiques, les tests sérologiques, le stockage et le screening de composés et de bibliothèques d'ADN.
  • Les bordures de puits surélevées et les anneaux de condensation correspondants sur les couvercles empêchent toute contamination croisée et évaporation
  • Optimisées pour la robotique, les lecteurs automatisés et les systèmes de manipulation de liquides
  • La forme du fond plat est idéale pour les mesures la microscopiques et optiques
  • La forme conique des puits optimise la récupération des échantillons
  • Version avec code barres également disponible
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité