Plaques pour microtitration, 96 puits, Sterilin®
Fournisseur: STERILIN
612U96 612V96 612F96 611U96 611V96 611F96
634-0010EA 180 EUR InStock
634-0010 734-0483 734-0482 634-0008 634-0009 734-0481
Plaques pour microtitration, 96 puits, Sterilin®
Microplaques Microplaques HTS
En PS non traité. Utilisées en sérologie et microbiologie. Compatibles avec les lecteurs et laveurs de plaques automatiques.
  • Conviennent à une longueur d'onde de 340 nm
  • Anneaux de condensation sur le couvercle (vendus séparément) ainsi que les rebords surélevés de puits sur la base aident à réduire le risque de contamination des puits adjacents
  • Zone d'inscription dépolie sur la paroi finale, angles directionnels et étiquetage alphanumérique facilitent l'identification des échantillons
  • Conception de puits suspendus assurant une répartition homogène de la température autour de chaque puits
Certifications: Marquage CE en accord avec la Directive Européenne n°98-72.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité