Plaques, 384 puits, non traitées, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
242757 242765 262160 262260 262360 265202 265203
736-0192EA 236 EUR InStock
736-0192 734-2182 732-2724 732-2726 732-2727 738-0164 738-0216
Plaques, 384 puits, non traitées, Nunc™
Microplaques Microplaques HTS
En PS. Pour la conservation de grandes quantités d'échantillons d'ADN et les applications de dépistage à haut rendement. Plaques transparentes pour lecture par colorimétrie et stockage d'échantillons, plaques blanches pour lecture par luminescence et plaques noires pour lecture par fluorescence.
  • Rounded square well geometry reduces the risk of well-to-well contamination
  • Flat bottom wells for optical reading
  • Standard footprint compatible with automated handling systems
  • Working range: 10 - 100 µl per well
  • Clear plates available sterile or non sterile
Dimensions externes : 128×86 mm
Total well volume: 120 µl
Total well volume: 120 µl
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité