Couvercles pour microplaques, en PS et PP
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0751 AB-0755
732-4861EA 60.5 EUR InStock
732-4861 732-4865
Couvercles pour microplaques, en PS et PP
Couvercles Couvercles pour plaques
Pour la prévention de la contamination et des éclaboussures d'échantillons.
  • Les couvercles en PS conviennent à toutes les plaques à 96 puits
  • Les couvercles en PP sont utilisables avec les plaques à 384 puits Thermo-Fast®
  • Modèles avec rebords pour un empilement sûr ou sans rebords pour une utilisation avec des systèmes automatiques
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité