Inserts pour culture cellulaire pour plaques multi-puits, ThinCert™
Fournisseur: Greiner Bio-One
665641_48 657610_24 657630_24 657631_24 657638_24 657640_24 657641_24 662610_48 662630_48 662631_48 662638_48 662640_48 662641_48 665610_48 665630_48 665631_48 665638_48 665640_48
392-0055EA 426 EUR InStock
392-0055 392-0128 392-0129 392-0130 392-0131 392-0037 392-0132 392-0040 392-0041 392-0042 392-0133 392-0043 392-0044 392-0050 392-0051 392-0052 392-0053 392-0054
Inserts pour culture cellulaire pour plaques multi-puits, ThinCert™
Microplaques Inserts pour plaques de cultures
Clear PS housing with PET capillary pore membranes, cell culture surface treated, sterile. Combining six different membrane specifications (pore size and density) in geometries to fit 6,12 and 24 well plates, the ThinCert™ cell culture inserts are suitable for a wide range of applications including transportation, secretion and diffusion studies, migrational experiments, cytotoxicity testing, co cultures, Trans Epithelial Electric Resistance (TEER) measurements, as well as primary cell culture.
  • Traitement physique de surface optimisant l'adhésion et la croissance cellulaires
  • Géométrie suspendue maintenant toujours une distance entre le support de membrane et le fond du puits, ce qui évite d'endommager les cellules placées en culture dans le compartiment inférieur
  • Les séparateurs réduisent considérablement les phénomènes de capillarités entre la paroi du puits et le boîtier ThinCert™, afin que l'échange de composants entre des compartiments ne puisse s'effectuer que via les pores de la membrane
  • Pipetage simplifié par la géométrie 'auto-ascendante', l'insert coulissant aisément vers le haut lorsque la pipette est insérée dans le compartiment inférieur et revenant en position après le retrait de la pipette
  • Rebords cannelés pour des angles de pipetage plus proches de l'horizontale, ce qui minimise le risque de contamination, améliore la liberté de mouvement et améliore les échanges gazeux pendant la culture
Les inserts de culture cellulaire ThinCert™ sont compatibles avec les plaques multi-puits CELLSTAR® standard et pré-emballés avec le nombre de plaques requis. Tous les inserts et plaques sont certifiés exempts de RNase, de DNase et d'ADN humain, apyrogènes et non cytotoxiques.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité