Microplaques 96 puits MicroWell™, Nunclon™∆
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
143761 156545 161093 163320 167008 168055 168136
734-2033EA 140 EUR InStock
734-2033 732-2601 734-2073 734-2080 734-2097 732-2607 734-1192
Microplaques 96 puits MicroWell™, Nunclon™∆
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
PS, high flange design, sterile. Ideal for cell culture, cloning, viral titrations and cell fusion.
  • Plate edges and lids designed to reduce evaporation
  • Raised well rims reduce risk of cross contamination
  • Lids shaped to facilitate stacking and handling
  • 96-well footprint fits standard equipment
Couleur : transparent
L×l externes : 128×86 mm
External L×W: 128×86 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité