Plaques, recouvertes de poly-D-lysine, Nunc™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
152028 152029 152037 152039
734-1177 734-1178 734-1184 734-1186
Plaques, recouvertes de poly-D-lysine, Nunc™
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
Plaques en PS prêtes à l'emploi, pré-enduites de poly-D-lysine, avec couvercle.
  • La surface de croissance constante sur chaque lot garantit les performances
  • La surface de haute qualité favorise l'adhésion cellulaire, la prolifération et la différenciation dans les milieux avec ou sans sérum
  • Stables à température ambiante
l×P : 128×86 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité