Microplaques de culture cellulaire, 96 puits, CELLSTAR®
Fournisseur: Greiner Bio-One
655180_100 655162_100 655182_160 655185_60 651180_100 650160_100 650180_100 651160_100 655160_100 650185_240 655180_NOV
391-3325EA 287 EUR InStock
391-3325 392-0283 392-0225 392-0284 392-0021 392-0018 392-0019 392-0020 392-0026 GREI650185_240 GREI655180_NOV
Microplaques de culture cellulaire, 96 puits, CELLSTAR®
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
En PS, traitées pour culture cellulaire, stériles. Les plaques traitées pour culture cellulaire sont disponibles avec des puits à fond rond, conique ou plat. Toutes les plaques sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d'ADN humain, apyrogènes et non cytotoxiques.
  • Plaques à fond rond ne présentant pas d'angles, pour un pipetage propre et aisé
  • Plaques à fond conique permettant un pipetage précis et un volume mort faible
  • Plaques à fond plat avec d'excellentes propriétés optiques, ainsi qu'un volume utile supérieur
  • Forme de puits en cheminée des plaques à fond F empêchant toute contamination croisée
  • Couvercle pour un échange gazeux avec une évaporation minimale
Couleur: Transparent
Avec anneaux de condensation.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité