Plaques de culture cellulaire à revêtement protéique, CELLCOAT®, Poly-lysine
Fournisseur: Greiner Bio-One
781946_20 657930_50 662930_50 655944_20 657940_50 781936_20 655946_20 655930_20 655936_20 655940_20 781940_20 781944_20 655948_120 662940_50
737-0080EA 874 EUR InStock
737-0080 392-0038 392-0045 392-0027 392-0039 737-0079 392-0028 738-0012 738-0013 738-0014 392-0134 392-0135 392-0282 392-0277
Plaques de culture cellulaire à revêtement protéique, CELLCOAT®, Poly-lysine
Microplaques Microplaques pour culture cellulaire
PS recouvert de poly-lysine. La poly-D-lysine (PDL) et la poly-L-lysine (PLL) sont des molécules synthétiques qui améliorent l'adhésion de différents types cellulaires à des surfaces en polystyrène. L'efficacité de culture de différentes lignées cellulaires peut être améliorée, en particulier sur milieu sans sérum ou avec sérum limité ou lors d'expériences telles que les transfections. La PDL étant synthétique, elle ne présente aucune des impuretés transportées par les autres protéines.
  • Favorise l'adhésion cellulaire, la prolifération et la croissance des lignées cellulaires transfectées (par ex. HEK-293, PC12, L929, certaines cellules de type 3T3), des lignées cellulaires neuronales, ainsi que des neurones primaires et des cellules gliales
  • Pour la culture cellulaire sans sérum ou à sérum limité
  • Différenciation cellulaire et croissance des neurones
  • Contrôle qualité visant à démontrer l'adhésion des cellules ganglionnaires de la rétine (neurones de cervelet de rat)
Poids moléculaire : PDL 75 - 150 kD ; PLL 30 - 70 kD
Durée de conservation : 24 mois à température ambiante
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité